01-6739
Ácido L-ascórbico
≥99.0%
Sinônimo(s):
Ácido L-treoascórbico, Fator antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Produtos recomendados
Ensaio
≥99.0%
forma
solid
disponibilidade
available only in Japan
cor
white
pf
190-194 °C (dec.)
temperatura de armazenamento
20-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
chave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Adequação
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1