Ensaio
98%
Formulário
liquid
atividade óptica
[α]20/D −46°, c = 1 in chloroform
pureza óptica
ee: 99% (GLC)
índice de refração
n20/D 1.42 (lit.)
p.e.
75-76 °C/12 mmHg (lit.)
densidade
1.017 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
hydroxyl
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C[C@@H](C)O
InChI
1S/C6H12O3/c1-3-9-6(8)4-5(2)7/h5,7H,3-4H2,1-2H3/t5-/m1/s1
chave InChI
OMSUIQOIVADKIM-RXMQYKEDSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
147.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
64 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?