01-4950
Ammonium phosphate dibasic
SAJ first grade, 98.5-101.0%
Sinônimo(s):
Ammonium hydrogenphosphate, Diammonium hydrogenphosphate, di-Ammonium hydrogenphosphate (sec)
About This Item
Produtos recomendados
grau
SAJ first grade
Ensaio
98.5-101.0%
Formulário
crystalline
disponibilidade
available only in Japan
pH
7.5-9.0 (25 °C, 132.1 g/L)
pf
155 °C (dec.) (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
N.N.OP(O)(O)=O
InChI
1S/2H3N.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h2*1H3;(H3,1,2,3,4)
chave InChI
MNNHAPBLZZVQHP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?