Documentos Principais
1.02539
Supelco
Cloreto de cobalto(II) hexaidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de cobalto(II) hexaidratado
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Cl2Co · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
237.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-589-4
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
99.0-102.0% (complexometric)
Formulário
solid
potência
766 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
4.9 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
56 °C
densidade
1.92 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1250 kg/m3
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.01%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.002%
Mn: ≤0.001%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Co](Cl)Cl.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
chave InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Pontos de carbono magnéticos fluorescentes dopados com nitrogênio e cobalto: O cloreto de cobalto (II) hexahidratado é utilizado na síntese de pontos de carbono magnéticos fluorescentes codopados com nitrogênio e cobalto. Esses materiais inovadores servem como sondas fluorescentes raciométricas para a detecção de colesterol e ácido úrico no soro sanguíneo humano, demonstrando uma aplicação significativa em diagnósticos e pesquisas médicas (Huang S et al., 2019).
Ligação
Substitui: CX1800
Nota de análise
Teor (complexométrico): 99,0%-102,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,010%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,01%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Cu (cobre): ≤ 0,0005%
Fe (ferro): ≤ 0,001%
K (potássio): ≤ 0,005%
Mg (magnésio): ≤ 0,002%
Mn (manganês): ≤ 0,001%
Na (sódio): ≤ 0,01%
Ni (níquel): ≤ 0,005%
Pb (chumbo): ≤ 0,0005%
Zn (zinco): ≤ 0,002%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf