Documentos Principais
SFUKB
Roche
KAPA SYBR® FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Sinônimo(s):
SYBR, qPCR
Selecione um tamanho
1 ML
R$ 560,00
5 ML
R$ 2.916,00
10 ML
R$ 5.440,00
50 ML
R$ 21.860,00
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 ML
R$ 560,00
5 ML
R$ 2.916,00
10 ML
R$ 5.440,00
50 ML
R$ 21.860,00
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
NACRES:
NA.55
R$ 560,00
Check Cart for Availability
Nível de qualidade
uso
sufficient for 100 reactions
sufficient for 1000 reactions
sufficient for 500 reactions
sufficient for 5000 reactions
prazo de validade
≤12 mo.
Características
dNTPs included
hotstart
embalagem
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4600)
kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4602)
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4601)
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4618)
fabricante/nome comercial
Roche
concentração
2 ×
técnica(s)
qPCR: suitable
entrada
purified DNA
compatibilidade
for use with Agilent Mx3000P
for use with Agilent Mx3005P
for use with Agilent Mx4000
for use with Applied Biosystems® 5700
for use with Applied Biosystems® 7000
for use with Applied Biosystems® 7300
for use with Applied Biosystems® 7500
for use with Applied Biosystems® 7700
for use with Applied Biosystems® 7900HT
for use with Applied Biosystems® ViiA 7
for use with QuantStudio
for use with StepOne
for use with StepOnePlus
método de detecção
SYBR® Green
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Os kits de qPCR KAPA SYBR® FAST contêm a primeira DNA polimerase desenvolvida por evolução direcionada para ser mais tolerante à inibição pelo corante SYBR Green I.
A maior robustez, capacidade de processamento e velocidade dos kits de qPCR KAPA SYBR FAST resultam em eficiências de amplificação consistentemente altas, o que permite quantificação relativa mais precisa para análise de expressão gênica. Os kits de qPCR KAPA SYBR FAST, desenvolvidos para ter desempenho otimizado em condições de reação de PCR em tempo real rigorosas, exibem melhoras dramáticas na razão sinal-ruído (fluorescência), ciclo de quantificação (Cq), linearidade e sensibilidade.
Aplicação
KAPA SYBR® FAST foi usado em:
  • Expressão gênica
  • Validação do knockdown de genes
  • Validação de microarranjos
  • Análise ChIP
  • Detecção de baixos níveis de cópias
  • Quantificação absoluta de bibliotecas de NGS
  • PCR em tempo real quantitativo[1][2]
Características e benefícios
Quantifique alterações na expressão gênica com maior precisão
  • A alta eficiência de reação entre 95%-105% melhoram a precisão e a reprodutibilidade.
  • Eficiência imparcial em uma ampla gama de teores de GC e comprimentos de amplicon.
Detecte baixo teor de cópias e alvos difíceis consistentemente
  • Melhore os resultados de processividade em pontuações anteriores Cq.
  • Alta detecção por fluorescência em uma variedade de alvos ricos em AT e GC.
  • A enzima nova é resistente a inibição por SYBR.
Complete corridas de PCR em tempo real em apenas 40 minutos
  • Tempos de corrida 55% mais curtos com protocolo de ciclagem rápido.
  • Mantenha o alto desempenho na troca de protocolos rápidos para padrão.
Observações rápidas:
  • Este kit contém uma enzima desenvolvida otimizada para qPCR usando o corante SYBR Green I.
  • A mistura-mestre 2X contém um tampão proprietário. Juntamente com a enzima nova, isso melhora a eficiência de amplificação de alvos ricos em GC e AT.
  • 20 s de desnaturação inicial a 95 °C são suficientes para ativação enzimática. Quando estiver trabalhando com modelos complexos, recomenda-se uma desnaturação inicial de 3 min.
  • Para ciclagem em 3 etapas, use 20 s para anelamento de primers e 1 s para extensão/aquisição de dados a 72 °C.
  • Não exceda volumes de reação de 25 μl.
Qualidade
Todos os componentes do kit estão sujeitos a controle de qualidade funcional rigoroso, são isentos de atividade detectável de exo e endonucleases contaminantes e atendem a requisitos rigorosos com relação à contaminação do DNA.
Nota de preparo
Certifique-se sempre de os componentes terem sido completamente descongelados e completamente misturados antes do uso. A mistura-mestre de qPCR KAPA SYBR® FAST (2X) pode não congelar solidamente, mesmo quando armazenada a –20 °C.
O corante SYBR Green I contido na mistura-mestre de qPCR KAPA SYBR FAST (2X) e os corantes ROX/fluoresceína (dependendo da configuração do kit) são sensíveis à luz. Exposição à luz direta por um período prolongado de tempo resulta em perda de intensidade de sinal fluorescente.
A mistura-mestre de qPCR KAPA SYBR FAST (2X) é estável por 30 ciclos de congelamento-descongelamento. Certifique-se de todos os reagentes estarem armazenados ao abrigo da luz a -20 °C quando não estiver em uso. Ao abrigo da luz, os reagentes são estáveis no escuro a 4 °C por pelo menos uma semana e podem ser armazenados nessa temperatura para uso no curto prazo, desde que não se contaminem com micróbios e/ou nucleases.
Outras notas
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Informações legais
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
SYBR is a registered trademark of Life Technologies
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • KAPA SYBR® FAST DNA Polymerase
  • Reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR® Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
  • ROX High Reference Dye (50X)
  • ROX Low Reference Dye (50X)
  • Stabilizers
Ver tudo (8)
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
STOT SE 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Regulation of CYP11B1 and CYP11B2 steroidogenic genes by hypoxia-inducible miR-10b in H295R cells.
Nusrin S, et al.
Marine Pollution Bulletin, 85(2), 344-351 (2014)
Inhibitory effects of eugenol on RANKL-induced osteoclast formation via attenuation of NF-KB and MAPK pathways.
Deepak V, et al.
Connective tissue research, 56(3), 195-203 (2015)
Artigos
An overview of directed evolution and the methods for generating proteins with optimized or entirely new functions.