Merck
Pular para
PFUKB
Roche
KAPA PROBE FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Sinônimo(s):
qPCR
Faça login para ver os preços organizacionais e de contrato.
Selecione um tamanho
Alterar visualização
Para você/SKUDisponibilidadePreço
1 mL
Previsão de envio para HOJEdeCajamar
R$ 738,00
5 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 2.820,00
10 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 5.341,00
R$ 4.700,08
50 mL
Verificar disponibilidade no carrinho
R$ 21.649,00
Sobre este item
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
R$ 738,00
Previsão de envio para HOJEDetalhes
Use o código promocional TWV no carrinho para aplicar um desconto a esse produto.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudar
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
detection method
probe-based
storage temp.
−20°C
General description
Os kits de qPCR KAPA PROBE FAST produzem resultados rápidos e reprodutíveis em todas as aplicações de qPCR baseadas em sondas. Os kits contêm uma mistura-mestre pronta para uso para PCR em tempo real altamente sensível e precisa usando química de sondas fluorogênicas para sequências específicas, inclusive sondas de hidrólise (como TaqMan®), sondas FRET e sondas de deslocamento (como molecular beacons [“faróis” moleculares]).
Application
O KAPA PROBE FAST pode ser usado para:
  • PCR quantitativa específica para metilação em tempo real (qMSP)[1]
  • Genotipagem[2]
  • Análise de expressão gênica
  • qPCR multiplex e qRT-PCR
  • Genotipagem de SNP/discriminação alélica
  • Validação de microarranjos
Features and Benefits
Discrimine precisamente entre alelos:
  • Diferenciação excepcional de alelos heterozigotos e homozigotos
  • Agrupamentos discretos em ensaios de genotipagem de SNP
Atinja excelente reprodutibilidade e eficiência:
  • PCR multiplex de cinco cores rápida e de alto desempenho
  • Atinge níveis semelhantes de abundância com baixo número de cópias
  • Faixa dinâmica ampla de até 10 ordens de magnitude
Aumente a flexibilidade:
  • Compatível com protocolos padrão e de ciclagem rápida Retenha uma quantificação precisa
Observações rápidas:
  • Esses kits são compatíveis com todas as tecnologias à base de sondas fluorogênicas, inclusive sondas de hibridização (como FRET), sondas de hidrólise (como TaqMan®) e sondas de deslocamento (como molecular beacons [“faróis” moleculares]).
  • A desnaturação inicial por 20 s a 95 ºC é suficiente para reativar a enzima; porém, a desnaturação ideal de alvos complexos pode requerer até 3 min de desnaturação.
  • Para ciclagem em 2 etapas, use 30 s para a combinação de hibridização/extensão/aquisição de dados.
  • Para ciclagem em 3 etapas, use 20 s para hibridização de primers e 1 s para extensão/aquisição de dados.
  • Não exceda volumes de 25 μl.
Preparation Note
Os corantes de referência ROX/fluoresceína (dependendo da configuração do kit) são fotossensíveis. Exposição à luz direta por um período prolongado de tempo resulta em perda de intensidade de sinal fluorescente. Evite o congelamento e descongelamento repetido. Certifique-se sempre de o produto ter sido completamente descongelado e misturado antes do uso.
A mistura-mestre de qPCR KAPA PROBE FAST (2X) é estável por 30 ciclos de congelamento-descongelamento. Certifique-se de todos os reagentes estarem armazenados ao abrigo da luz a -20 °C quando não estiver em uso. Ao abrigo da luz, os reagentes são estáveis no escuro a 4 °C por pelo menos uma semana e podem ser armazenados nessa temperatura para uso no curto prazo, desde que não sejam contaminados com micróbios e/ou nucleases.
Analysis Note
A mistura-mestre de qPCR KAPA PROBE FAST (2×) é submetida a testes rigorosos de controle de qualidade, é isenta de atividade de exo e endonucleases contaminantes e atende a requisitos rigorosos com relação aos níveis de contaminação do DNA.
Other Notes
Somente para fins de pesquisa. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
TaqMan is a registered trademark of Roche Molecular Systems, Inc.
Comparar Itens Semelhantes
Ver Comparação Total
Mostrar diferenças
1 of 1
Este Item
PFLRKBPFABIKBKK4752
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Roche
PFUKB
KAPA PROBE FAST
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, ROX™ Low
Roche
PFLRKB
KAPA PROBE FAST
KAPA PROBE FAST suitable for qPCR, 2 ×, ABI Prism®
Roche
PFABIKB
KAPA PROBE FAST
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
-
usage
sufficient for 500 reactions
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4701), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4702), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4703), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4715)
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4716), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4718), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4717), pkg of
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4705), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4707), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4706), kit of 50 mL (5000 x 20 mL rxn; KK4714), pkg of
packaging
pkg of 500 RXNS
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Roche
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with QuantStudio, for use with StepOnePlus, for use with Agilent Mx3005P, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with StepOne, for use with Applied Biosystems® 7700
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio
compatibility
for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with StepOne, for use with StepOnePlus
compatibility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA PROBE FAST
Somente componentes do kit
Nº do produto
Descrição
  • KAPA Taq HotStart® DNA Polymerase
  • 50X ROX High Reference Dye
  • 50X ROX Low Reference Dye
  • reaction buffer
  • dNTPs
  • MgCl2 5 mM
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)