10109045001
Roche
Pyruvate Kinase (PK)
from rabbit muscle
Sinônimo(s):
PK
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit muscle
Nível de qualidade
Formulário
solution
atividade específica
~200 units/mg protein (At 25 °C with PEP as the substrate.)
embalagem
pkg of 1 mL (10 mg)
fabricante/nome comercial
Roche
pH ideal
7.0-7.5
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorias relacionadas
Descrição geral
Especificidade
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Qualidade
forma física
Nota de preparo
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
No data available
Ponto de fulgor (°C)
No data available
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?