11684817910
Roche
Kit de detecção de morte celular in Situ, POD
sufficient for ≤50 tests
Sinônimo(s):
morte celular
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for ≤50 tests
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
temperatura de armazenamento
−20°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Exemplo são: Detecção de células apoptóticas individuais em cortes de tecido congelados, embebidos em parafina e fixados em formalina em pesquisa básica e análises patológicas de rotina[1][2]
- Determinação da sensibilidade de células malignas à apoptose induzida por medicamentos na pesquisa oncológica e na oncologia clínica[3]
- Tipagem de células passando por morte celular em populações heterogêneas por procedimentos de coloração dupla
Características e benefícios
Rápido: O uso de fluoresceína-dUTP permite a análise de amostras diretamente após a reação de TUNEL, mas antes da adição do sistema de detecção secundária.
Prático: O procedimento de marcação direta usando fluoresceína-dUTP permite verificar a eficiência da reação de TUNEL durante o procedimento do ensaio.
Preciso: Identificação de apoptose em um nível molecular (quebras na fita de DNA) e identificação de células nos estágios bem iniciais da apoptose.
Flexível: Nenhum substrato é incluído; oferece a oportunidade de selecionar o procedimento de coloração de sua preferência.
Embalagem
Princípio
Células apoptóticas são fixadas e permeabilizadas. Subsequentemente, as células são incubadas com uma mistura de reação para TUNEL que contém TdT e fluoresceína-dUTP. Durante este período de incubação, a TdT catalisa a adição de fluoresceína-dUTP em grupos de 3′-OH livres em DNA de fita simples e dupla. Após a lavagem, o marcador incorporado aos sítios danificados de DNA é marcado com um anticorpo antifluoresceína conjugado à enzima repórter peroxidase. Após lavagem para remover o conjugado enzimático não ligado, o POD retido no complexo imune é visualizado por uma reação do substrato.
Nota de preparo
A mistura de reação para TUNEL deve ser preparada imediatamente antes do uso e não deve ser armazenada. Mantenha a mistura de reação para TUNEL em gelo até o uso.
Peroxidase conversora
Após o descongelamento, a solução de peroxidase conversora deve ser armazenada a 2 ºC a 8 °C (estabilidade máxima: 6 meses).
Observação: Não congelar.
Material de amostra: Citospina e preparados de esfregaços de células, células aderentes cultivadas em lâminas, e cortes de tecido congelados e embebidos em parafina.
Somente componentes do kit
- Enzyme Solution (TdT)
- Label Solution (fluorescein-dUTP)
- Converter Peroxidase (anti-fluorescein antibody-peroxidase) ready-to-use
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B Inhalation - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Cellular apoptosis assays to detect programmed cell death using Annexin V, Caspase and TUNEL DNA fragmentation assays.