11644793001
Roche
Kit de detecção de citotoxicidade (LDH)
suitable for protein quantification, suitable for cell analysis, detection, sufficient for ≤2,000 tests
Sinônimo(s):
LDH
Selecione um tamanho
R$ 4.066,00
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 4.066,00
Produtos recomendados
uso
sufficient for ≤2,000 tests
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Roche
técnica(s)
protein quantification: suitable
λmax
490 nm
aplicação(ões)
cell analysis
detection
método de detecção
colorimetric
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Ensaio colorimétrico para quantificar a morte celular e a lise celular, com base na medição da atividade da lactato desidrogenase (LDH) liberada do citosol de células danificadas no sobrenadante.
Aplicação
- Detecção e quantificação da citotoxicidade mediada por células
- Determinação da citólise induzida por mediador
- Determinação do potencial citotóxico de compostos na pesquisa ambiental e biomédica, bem como nos setores de alimentos, cosméticos e farmacêutico[1][2][3]
- Determinação da morte celular em biorreatores
- Teste de biocompatibilidade de várias estruturas poliméricas (scaffolds) usadas na engenharia de tecidos ósseos para crescimento de células ósseas[4][5]
Embalagem
Nota de preparo
Reconstitua o liofilizado em 1 ml de água bidestilada por 10 minutos e misture bem.
Frasco 2 Solução corante:
Solução pronta para uso.
Mistura de reação
Para 100 testes: Logo antes do uso, misture 250 μl do frasco 1 em 11,25 ml do frasco 2.
Para 400 testes: Logo antes do uso, adicione o volume total do catalisador (1 ml) ao volume total
da solução corante (45 ml) e misture bem.
Obs.: A mistura de reação não deve ser armazenada; prepare imediatamente antes do uso.
Condições de armazenamento (solução de trabalho): 2 ºC a 8 °C
O liofilizado é estável a 2 ºC a 8 °C.
A solução do catalisador reconstituído é estável por quatro semanas se armazenada a 2 ºC a 8 °C.
Após o descongelamento, a solução corante é estável por várias semanas se armazenada a 2 ºC a 8 °C.
Somente componentes do kit
- Catalyst (Diaphorase/NAD+ mixture)
- Dye Solution (INT and sodium lactate)
produto relacionado
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quality control guidelines to maintain high quality authenticated and contamination-free cell cultures. Free ECACC handbook download.
Conteúdo relacionado
Cytotoxicity Detection Kit (LDH) Protocol & Troubleshooting