11363905910
Roche
Digoxigenin-11-ddUTP
solution, =85% (HPLC), pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
Sinônimo(s):
digoxigenin
Ensaio
85% (HPLC)
Formulário
solution
peso molecular
(Molecular weight: Mr = 1074.7 (DIG-11-ddUTP-Li4))
embalagem
pkg of 25 μL (25 nmol; 1mM)
fabricante/nome comercial
Roche
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
- for labeling of DNA fragments in linker histone binding assay[3]
- for end labeling of NF-κB (nuclear factor kappa-light-chain-enhancer of activated B cells) for electrophoretic motility shift assay[4] and labelling of ATP citrate lyase gene for gel shift assay[5]
for end labeling of DNA for fragmentation reactions[6]
Qualidade
Function tetsted by end labeling.
Formula: C43H61N4O20P3Li4
Outras notas
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Ponto de fulgor (°F)
does not flash
Ponto de fulgor (°C)
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?