06432379001
Roche
Cell Viability Imaging Kit 5x96
About This Item
Produtos recomendados
uso
sufficient for 5 96-well plate(s)
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 kit
fabricante/nome comercial
Roche
condição de armazenamento
protect from light
fluorescência
λex 361 nm; λem 486 nm (nuclei dye)
λex 490 nm; λem 515 nm (viable dye)
λex 535 nm; λem 617 nm (dead dye)
método de detecção
fluorometric
Condições de expedição
dry ice
temperatura de armazenamento
−20°C (−15°C to −25°C)
Categorias relacionadas
Descrição geral
- Determine total cell number using fluorescence staining of cell nuclei.
- Fluorimetrically determine the percentage of dead cells based on membrane permeability.
- Verify the labeling of viable cells quantified by fluorescence staining using a vital dye
Aplicação
Características e benefícios
- No risk of losing cells in the one step assay: There are no fixation or washing steps.
- Save time and resources: Total assay time for a 1 x 96 well microplate is only 35 minutes.
- Obtain highly reproducible results using automated imaging and data evaluation with Roche′s Cellavista System.
Embalagem
Nota de preparo
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Somente componentes do kit
- Nuclei Dye (blue cap) for fluorimetric determination of cell count based on labeling of cell nuclei
- Dead Dye (red cap) for fluorimetric determination of dead cells based on cell permeability
- Viable Dye ( green cap) for fluorimetric determination of viable cells based on metabolic activity
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Muta. 2
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?