Alterar visualização
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Assistência Técnica
Precisa de ajuda? Nossa equipe de cientistas experientes está à sua disposição.
Estamos aqui para ajudarbiological source
bovine (calf) intestine
form
suspension
packaging
pkg of 1,500 U (10108138001), pkg of 7,500 U (10108146001)
manufacturer/tradename
Roche
optimum pH
8.0-10.5
absorption
7.6 at 278 nm (10 mg AP/ml)
storage temp.
2-8°C
General description
Monoéster ortofosfórico de fosfoidrolase (alcalina ideal)
A fosfatase alcalina catalisa a remoção do grupo fosfato de vários compostos que são fosforilados. Ela hidrolisa os grupos 5′-monofosfato tanto do DNA quanto do RNA. Também pode hidrolisar os grupos 5′-difosfato e 5′-trifosfato do RNA.
A fosfatase alcalina catalisa a remoção do grupo fosfato de vários compostos que são fosforilados. Ela hidrolisa os grupos 5′-monofosfato tanto do DNA quanto do RNA. Também pode hidrolisar os grupos 5′-difosfato e 5′-trifosfato do RNA.
A 37 °C com 4-nitrofenil fosfato como substrato e dietanolamina como tampão (400 U/mg a 25 °C com 4-nitrofenil fosfato como substrato e glicina como tampão)
Application
Biochem/physiol Actions
Inativação térmica: A atividade da FA é destruída irreversivelmente pela incubação da enzima a 65 °C.
A desnaturação é dependente da concentração proteica - usando menos de 10 U/ml (0,1 mol/l de tampão de glicina, pH 10,5, 1 mmol/l de MgCl2 e 0,1 mmol/l de ZnCl2), a FA é inativada com uma incubação de 10 minutos a 65 °C.
A desnaturação é dependente da concentração proteica - usando menos de 10 U/ml (0,1 mol/l de tampão de glicina, pH 10,5, 1 mmol/l de MgCl2 e 0,1 mmol/l de ZnCl2), a FA é inativada com uma incubação de 10 minutos a 65 °C.
Physical form
Suspensão em solução de sulfato de amônio 3,2 M, MgCl2 1 mM, ZnCl2 0,1 mM, pH aproximadamente 7.
Preparation Note
- Ativador: Íons metálicos bivalentes (Mg2+, Co2+, Mn2+)
- Amino-álcoois (2-amino-2-metil-1-propanol, dietanolamina)
Observe que altas concentrações de amino-álcoois também podem agir como inibidores competitivos (p. ex., monoetanolamina em dietanolamina).
Condições de armazenamento (solução de trabalho): A suspensão é fornecida em uma c= aprox. 5 mg/ml.
Se essa suspensão for diluída somente 5 a 10 vezes com uma outra solução de sulfato de amônio 3,2 M, MgCl2 1 mM, ZnCl2 0,1 mM, pH de aprox. 7, a experiência em geral nos levaria a esperar estabilidade de algumas semanas desde que armazenada a 4 °C (sem garantias!).
Analysis Note
Contaminantes: <0,0004% de PDE, <0,004% de ADA e A-5-MP desaminase, cada
Other Notes
A FA é um dímero de subunidades idênticas ou quase idênticas; cada uma delas contém 2 moléculas de Zn2+, uma ligada fixamente e necessária para a estabilidade estrutural, a outra ligada de modo mais solto e necessária para a atividade catalítica. O sítio ativo contém uma serina reativa.
Em alguns mamíferos (p. ex., humanos), existem pelo menos 3 isoenzimas distinguíveis: a intestinal, placentária e a forma encontrada em ossos/intestino/rim.
Em alguns mamíferos (p. ex., humanos), existem pelo menos 3 isoenzimas distinguíveis: a intestinal, placentária e a forma encontrada em ossos/intestino/rim.
Conversão de unidades: 1 unidade da Roche (testada a +25 °C) corresponde a aproximadamente 2 a 2,5 unidades da Sigma (testada a +37 °C).
A atividade da FA não é expressa em unidades Armstrong; não se conhece um fator de conversão para unidades internacionais.
Aprox. 3,8 U (FA de grau I) ou 4,0 U (FA de grau II) [+37 °C, 4-NPP como substrato, dietanolamina como tampão, pH 9,8] = 1 U [+25 °C, 4-NPP como substrato, glicina como tampão, pH 10,5].
Informações bioquímicas. 87 (FA de grau I) :
1,0 U [+37 °C, condições de ensaio de CQ] = 0,79 U [+30 °C, condições de ensaio de CQ] = 0,57 U [+25 °C, condições de ensaio de CQ]
A atividade da FA não é expressa em unidades Armstrong; não se conhece um fator de conversão para unidades internacionais.
Aprox. 3,8 U (FA de grau I) ou 4,0 U (FA de grau II) [+37 °C, 4-NPP como substrato, dietanolamina como tampão, pH 9,8] = 1 U [+25 °C, 4-NPP como substrato, glicina como tampão, pH 10,5].
Informações bioquímicas. 87 (FA de grau I) :
1,0 U [+37 °C, condições de ensaio de CQ] = 0,79 U [+30 °C, condições de ensaio de CQ] = 0,57 U [+25 °C, condições de ensaio de CQ]
Somente para fins de pesquisas biológicas. Não é destinado ao uso em procedimentos diagnósticos.
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| description grade I, from calf intestine | description solution, from bovine (calf) intestine, 2 units/μg protein, optimum pH 7.5-9.5 | description 1 units/μg protein, optimum reaction temp. 37 °C | description EIA grade, from calf intestine |
| biological source bovine (calf) intestine | biological source bovine (calf) intestine | biological source bovine intestine | biological source bovine (calf) intestine |
| form suspension | form solution | form liquid | form solution |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. - |
| optimum pH 8.0-10.5 | optimum pH 7.5-9.5 | optimum pH - | optimum pH 9.8 |
| manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche | manufacturer/tradename Roche |
| absorption 7.6 at 278 nm (10 mg AP/ml) | absorption - | absorption - | absorption - |
Classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?