To collect the agarose beads, a centrifugation speed of 1000 x g for 5 minutes should be sufficient, using the A2220 batch method as a guide
P0762
Phosphatase, Alkaline−Agarose from calf intestine
ammonium sulfate suspension
Sinônimo(s):
Alkaline phosphatase-Agarose
Selecione um tamanho
R$ 1.208,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Selecione um tamanho
About This Item
R$ 1.208,00
Disponível para enviar em14 de abril de 2025Detalhes
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine (calf) intestine
Formulário
ammonium sulfate suspension
atividade específica
250-1000 units/mL packed gel
Matriz
beaded agarose
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Ações bioquímicas/fisiológicas
Embalagem
Definição da unidade
forma física
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
-
1. What is the recommended speed for spinning down the phosphatase, alkaline-agarose when using this product?
1 answer-