Documentos Principais
ZFA10UV01
Milli-Q
Lâmpada UV para fotoxidação
For photooxidation of organic compounds
Sinônimo(s):
Lâmpada UV para fotoxidação A10® para monitor de TOC
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 1 unit
Absorção UV
λ: 185 nm Amax
compatibilidade
for use with Elix®
for use with Elix® Large
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Esta lâmpada UV para fotoxidação é uma lâmpada sobressalente para monitor o de TOC A10®. Ela reduz o carbono orgânico total (TOC) presente na água ultrapura por fotoxidação.
A lâmpada UV do monitor A10® se deteriora com o uso, afetando a precisão dos resultados. Portanto, ela deve ser trocada a cada 12 meses.
Esta lâmpada UV para fotoxidação é usada com sistemas Milli-Q® fabricados antes de 2007 ou para monitores de TOC A10® autônomos.
Aplicação
A lâmpada para fotoxidação é um componente importante dos monitores de TOC A10®.
Características e benefícios
  • Lâmpada UV de mercúrio, 185 nm
  • Efeito fotoxidativo
Informações legais
A10 is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Para clientes dos EUA: Contém mercúrio; não descarte no lixo - descarte de acordo com as leis locais, estaduais ou federais.
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–7 of 7 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  3. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  4. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  5. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  6. Can I change the UV lamp myself?
    1 answer
    1. No. With the exception of our SMART system range, a field service engineer must change the UV lamp as this process can be dangerous for customers and requires special protective equipment.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.