Documentos Principais
Z214612
Micro photochemical reactor UV lamp
output5.5 watts
Selecione um tamanho
1 EA
R$ 7.855,00
R$ 7.855,00
Check Cart for Availability
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 EA
R$ 7.855,00
About This Item
Código UNSPSC:
41103817
R$ 7.855,00
Check Cart for Availability
Características
CE compliant: no
CSA approved: no
fabricante/nome comercial
Ace Glass 1213208
disponibilidade
not available in EU, Canada
saída
5.5 watts
Descrição geral
Cold cathode, low pressure, mercury arc, gaseous discharge lamps made of double bore quartz. Lamp power consumption is 5.5 watts, with principle output at 254 nanometers. Lamps are rated for 5000 hours of operation.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)