QGARD00D2
Cartucho de purificação Q-Gard® 2
For Milli-Q® Academic / Biocel / Element / Gradient / Synthesis water purification systems connected to DI water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de purificação Q-Gard®
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
polypropylene and polyethylene
Nível de qualidade
Características
purification cartridges qualified for low organics and ionic extractables.
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Q-Gard®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 °C)
capacidade
53 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capacity is more than 34 g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Academic
for use with Milli-Q® Biocel
for use with Milli-Q® Element
for use with Milli-Q® Gradient
for use with Milli-Q® Synthesis
Condições de expedição
ambient
Aplicação
Características e benefícios
- O cartucho de purificação Q-Gard® 2 é adaptado à fonte de água de alimentação para otimizar o desempenho dos meios de purificação a jusante (downstream) para garantir resultados consistentes.
- O método de purificação envolve troca iônica, carvão ativado e filtração em profundidade.
- Consumível de purificação de água original para substituição do filtro de cartucho Q-Gard® QGARD00D2.
- Certificado de qualidade disponível online.