Documentos Principais
XF2014710
Millipore
Suporte de filtro analítico em aço inoxidável da Millipore - Kit
47 mm, stainless steel, 100 mL funnel
Sinônimo(s):
Kit de suporte de filtro
About This Item
Código UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel frit (for support)
stainless steel funnel(s)
Características
autoclavable
Altura
15.6  cm
Diâmetro
6.2 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9 cm2
capacidade do funil
100 mL
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
Descrição geral
Os suportes de filtro analíticos em aço inoxidável são projetados para a filtração em vácuo de amostras para análise bacteriológica ou de contaminação por partículas.
Aplicação
Análise de contaminação bacteriológica ou de partículas
Características e benefícios
  • Disponível em três diâmetros com quatro tamanhos de funil disponíveis para acomodar amostras de até 250 mL
  • O suporte com funil de 250 ml está equipado com uma tampa de funil, que pode ser ventilada usando a unidade de filtro acessória
  • Pode ser autoclavado ou esterilizado por chama
Princípio
Vácuo