Documentos Principais
XX2004708
Millipore
Tela de suporte de aço inoxidável Millipore para filtração a vácuo
47 mm
Sinônimo(s):
Tela de filtro de aço inoxidável
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
stainless steel screen
Nível de qualidade
Diâmetro
47 mm
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Produto acessório de vidro para filtração a vácuo Millipore
Tela de suporte de aço inoxidável, de 47 mm
Estes produtos acessórios são projetados para substituir peças contidas nos kits de filtração a vácuo de vidro Millipore ou possibilitar uma configuração alternativa.
Este item é uma peça acessória para os kits de suporte de filtro de vidro clássicos da Millipore de 47 mm e kits de suporte de filtro All-Glass, de 47 mm da Millipore.
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. What is the pore size?
    1 answer
    1. The pore size of this screen is 125 uM