Documentos
XX2004720
Millipore
Suporte de filtro Hydrosol, 47 mm, aço inoxidável
Hydrosol 47mm filter holder, stainless steel
Sinônimo(s):
Vacuum filtration
About This Item
Código UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
NACRES:
NB.24
Materiais
Nylon wheel (lock)
PTFE seal
anodized aluminum lock ring
silicone stopper
stainless steel base
stainless steel funnel(s)
stainless steel support screen(s) (for filter)
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
22.9 cm
Diâmetro
11.4 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
capacidade do funil
650 mL
diam. do pré-filtro
35 mm , thick depth prefilter
47 mm , membrane prefilter
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L filtering flask (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Hydrosol Filter holder
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O suporte de filtro Hydrosol foi projetado para a filtração de líquidos inflamáveis. Diferentemente dos outros suportes de filtro, o suporte de filtro Hydrosol inclui uma unidade de aterramento para evitar a formação de faísca da descarga estática, que pode ser um risco à segurança.
Aplicações:
Filtração a vácuo de líquidos inflamáveis
XX2004720 Suporte de filtro Hydrosol, 47 mm, aço inoxidável
Peças sobressalentes
XX2004704 Conjunto de funil e anel de travamento, aço inoxidável
XX2004708 Tela de suporte, 47 mm, aço inoxidável
XX2004702 Base com tela, junta e suporte
XX2004703 Junta, PTFE
XX2004718 Rolha N.º 8, furo de 9,5 mm (3/8 de pol.), silicone
XX20047RK Kit de peças sobressalentes para o suporte de filtro Hydrosol
Acessórios
XX1004705 Frasco para filtração a vácuo, 1 l
XX1004744 Frasco para filtração a vácuo, 4 l
XX7100004 Mangueira com D.I. de 3/16 de pol. x 140 cm, silicone
XX6200006P Pinça para filtro, ponta romba, aço inoxidável
XX2604735 Coletor de 3 posições, 47 mm, PVC
XX2504735 Coletor de 3 posições, 47 mm, aço inoxidável
XX2504700 Coletor de 6 posições, 47 mm, aço inoxidável
WP6211560 Bomba de alta vazão, 115 V/60 Hz
WP6222050 Bomba de alta vazão, 220 V/50 Hz
WP6210060 Bomba de alta vazão, 100 V/50-60 Hz
Princípio
Vácuo
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.