The mesh size is 125 um.
XX1014730
Suporte de filtro de vidro Millipore Classic - Kit
47 mm, Stainless steel screen membrane support, 300 mL funnel
Sinônimo(s):
Suporte de filtro Millipore
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
anodized aluminum spring clamp(s)
borosilicate glass base
borosilicate glass funnel(s)
glass seal
parylene coating (on stopper)
silicone sleeve (for alignment)
silicone stopper
Nível de qualidade
técnica(s)
vacuum filtration: suitable
Altura
22.9 cm
Diâmetro
7.6 cm
diâmetro do filtro
47 mm
área de filtração
9.6 cm2
conector
inlet funnel
No. 8 outlet stopper for standard 1 L and 4 L filtering flasks (perforated silicone)
aplicação(ões)
filtration
compatibilidade
for use with Classic Glass Filter Holder
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Suporte de membrana de tela de aço inoxidável de 47 mm, funil de 300 ml
O suporte de filtro de vidro Classic é uma ferramenta essencial em todo laboratório de pesquisa. O desenho multifuncional do suporte é adequado para diversas aplicações e está disponível em três materiais de suporte diferentes para garantir a compatibilidade com suas necessidades de aplicação específicas.
Este item é um kit composto dos seguintes itens:
(número de catálogo - descrição)
XX1014704 - Funil de vidro Millipore, 300 ml, 47 mm, borossilicato, vedação em vidro esmerilhado
XX1014703 - Grampo de mola Millipore, 47 mm, alumínio
XX1014732 - Base e rolha de vidro Millipore, 47 mm, para uso com suporte de tela de aço inoxidável, tela fornecida
ALIGNED05 - Guia de alinhamento Millipore, 47 mm, 5/embalagem
Características e benefícios:
• Projetado para fácil carregamento e remoção de membranas
• Três opções de materiais de suporte da membrana para se adequar a diversas aplicações
• Esterilização por UV ou autoclavagem com o filtro colocado para análise bacteriológica
Aplicações:
Filtração geral e clarificação, análise bacteriológica, análise de contaminação por particulados de óleos e fluidos hidráulicos, citologia exfoliativa
Os clientes também visualizaram
-
For this p/n: XX1014730, what is the pore / web size of this SS screen support? We will use p/n NY1004700, 10.0 μm Pore Size Nylon Membrane Filter on it with your Glass Filter Holder, and we hope the screen pore size is larger than 10 um.
1 answer-