Documentos Principais
UFC50VL96
Millipore
Amicon® Ultra 0.5ml Vials
greener alternative
Vial for protein concentration & desalting, pkg of 96
Sinônimo(s):
Amicon® Filtration Vials, Amicon® Vials, Ultra 0.5ml Vials
About This Item
Código UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
polypropylene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Amicon®
fabricante/nome comercial
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
Parâmetros
0.5 mL sample volume
técnica(s)
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
categoria alternativa mais ecológica
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Amicon Ultra 0.5ml Vial for Protein Concentration & Desalting. Comes in a pack of 96.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner filtration device is made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Características e benefícios
Minimum Final Concentrate Volume: Not Applicable
Informações legais
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13