Documentos
SLAP02550
Millipore
Filtro de seringa de fibra de vidro Millex®
pore size 2.0 μm, diam. 25 mm, non-sterile, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-AP, Filtro de seringa de fibra de vidro de 2,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.24
Materiais
PVC housing
glass fiber membrane
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume< 100 μL
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
45 °C max. temp.
5.2 bar max. inlet pressure (75 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Altura
25 mm
Diâmetro
25 mm
área de filtração
3.9 cm2
volume
100 mL
tamanho de poro
2.0 μm
entrada
sample type organic solution(s)
tissue culture medium
sample type aqueous solution(s)
particle-laden solution(s)
conector
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AP20
Visão geral dos filtros de seringa não estéreis Millex® com membrana de MCE:
• Membrana hidrofílica de ésteres mistos de celulose (MCE) disponível com tamanhos de poro de 0,22 µm, 0,45 µm e 0,80 µm para se adequar às suas necessidades de aplicação
• A armação é feita de um policloreto de vinila (PVC) com baixo teor de extraíveis.
SKU e tamanhos de embalagens
SLAA025NB: 0,80 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 250 por embalagem
SLAA025NK: 0,80 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 1000 por embalagem
SLGS02510: 0,22 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 1000 por embalagem
SLGS025NB: 0,22 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 250 por embalagem
SLHA02510: 0,45 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 1000 por embalagem
SLHA025NB: 0,45 µm ésteres mistos de celulose, 25 mm, 250 por embalagem
SLAP02550: fibra de vidro, 25 mm, 50 por embalagem
Aplicações:
Clarificação de soluções aquosas, filtração laboratorial geral
Embalagem
não estéril
Especificações
Somente para uso laboratorial geral
forma física
Identificação por cor: Entrada natural/saída natural
Nota de preparo
Método de esterilização
Autoclavável
Informações legais
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Hydrophilic PTFE Millex® syringe filters ensure accurate dissolution testing and sample preparation for HPLC analysis.