Documentos Principais
SLAP05010
Millipore
Filtro de seringa de fibra de vidro Millex®
pore size 2.0 μm, diam. 50 mm, non-sterile, hydrophilic, 1/4-1/2 in. hosebarb, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
Filtro de seringa Millex-AP, Filtro de seringa de fibra de vidro de 2,0 μm, Millex AP50
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
eCl@ss:
32031690
NACRES:
NB.22
tamanho de poro:
2.0 μm
Diâmetro:
50 mm
área de filtração:
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.:
62 mm
inlet to outlet H:
71 mm
volume:
4000 mL
esterilidade:
non-sterile
Materiais:
glass fiber membrane
polypropylene housing
Materiais
glass fiber membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex®
Características
holdup volume 2.2 mL
hydrophilic
bidirectional
fabricante/nome comercial
Millex®
Parâmetros
≥650 L/min air flow rate at 10 psi
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
45 °C max. temp.
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
prefiltration: suitable
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
housing diam.
62 mm
inlet to outlet H
71 mm
volume
4000 mL
tamanho de poro
2.0 μm
entrada
sample type organic solution(s)
particle-laden solution(s)
tissue culture medium
conector
inlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
outlet stepped hose barb (with Female Luer slip interior)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Código do filtro: AP20, microfibra de vidro borossilicato com aglutinante de resina acrílica.
Aplicação
Pré-filtração dos meios de cultura de soro e tecido
Informações legais
Millex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany