TMS-013
Fetal Bovine Serum
US Origin, sterile-filtered, suitable for cell culture
Sinônimo(s):
FBS, FCS, Fetal Calf Sera, Fetal Calf Serum, Fetal bovine Sera, sera, serum
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
bovine fetus
Nível de qualidade
esterilidade
sterile; sterile-filtered
linha de produto
FBS Classic
forma
liquid
composição
hemoglobin, ≤25 mg/dL
fabricante/nome comercial
Chemicon®
origem
USA origin
técnica(s)
cell culture | mammalian: suitable
Impurezas
mycoplasma, passes test
virus, tested negative
<10 EU/mL endotoxin
temperatura de armazenamento
−20°C
Descrição geral
Aplicação
Qualidade
Use for general cell culture with common cell lines.
Hemoglobin level: <25.0 mg/dL
Sterility Tested: Pass
Mycoplasma Tested: Pass
Endotoxin level: <10 EU/ml
Negative for BVD, PI3, IBR, Bovine Adeno 3, Bovine Adeno 5, BRSV, REO Virus, Rabies and Blue Tongue
Origin: United States
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
- Endotoxin and hemoglobin tested
- Tested for the presence of bacteria, virus, and mycoplasma
- Triple filtered with 0.1 micron membrane under aseptic conditions
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Review the basics of using fetal bovine (or calf) serum for cell culture and how sourcing and regulations affect the price of sera for cell-based assays.
Protocolos
Protect your investment with best practices for storing and thawing FBS and other sera. Sample FBS for validation in your cell culture protocol.
Conteúdo relacionado
Learn how to effectively filter fetal bovine serum (FBS) using Stericup® Quick Release vacuum filtration devices, including flow test data and analysis.
Explore our portfolio of fetal bovine serum (FBS) and determine the right FBS for your lab needs and budget. Request a serum sample.
Explore nosso portfólio de soro bovino fetal (FBS) e determine o FBS certo para as necessidades e o orçamento de seu laboratório. Solicite uma amostra de soro.