Documentos Principais
SX1247
Supelco
Sulfuric acid
95.5-96.5%, OmniTrace
Sinônimo(s):
Sulfuric acid, Oil
About This Item
Fórmula linear:
H2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
98.08
Beilstein:
2037554
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
231-639-5
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Ácido sulfúrico, OmniTrace, for inorganic trace analysis
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 300
densidade de vapor
<0.3 (25 °C, vs air)
pressão de vapor
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Ensaio
93-98%
Formulário
liquid
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
p.e.
~290 °C (lit.)
pf
-20 °C
densidade
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.7 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.2 ppm
traços de cátion
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Au: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.1 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.5 ppb
Cr: ≤0.5 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤1 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤0.1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.5 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤1 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nb: ≤0.1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
P: ≤0.05 ppm
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Rb: ≤0.5 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Sb: ≤1 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤10 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤1 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.1 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤1 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.5 ppb
cadeia de caracteres SMILES
OS(O)(=O)=O
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
chave InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels
Embalagem
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informações legais
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 4
1 of 4
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.