Documentos Principais
NX0407
Supelco
Ácido nítrico
OmniTrace
Sinônimo(s):
Nitric acid solution, Hydrogen Nitrate, Azotic Acid,Aqua Fortis, Aquafortis
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
HNO3
Número CAS:
Peso molecular:
63.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
Agency
suitable for EPA 200.7
suitable for EPA 200.8
pressão de vapor
9.4 hPa ( 20 °C)
Ensaio
69%
Formulário
liquid
concentração
≥65-<70% in nitric acid
pH
<1 (20 °C in H2O)
p.e.
121 °C/1013 hPa
pf
-32 °C
solubilidade
soluble (Water: Soluble)
densidade
1.39 g/cm3 at 20 °C (68 °F)
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
O[N+]([O-])=O
InChI
1S/HNO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Aqueous OmniTrace
NX0407-1 and NX0407-4. Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case. Reassay date for HDPE bottle stock is 2 years, refer to the batch specific COA.
NX0407-2. Product is packed into a poly coated glass bottle. NX0407-2 will be discontinued when stock is exhausted.
Informações legais
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
Ácido nítrico c(HNO) = 10 mol/l (10 N)
Supelco
1.00630
Ácido nítrico
Água OmniTrace Ultra
Supelco
WX0003
Água
Ácido nítrico puriss. p.a., &#8805;65% (T)
Sigma-Aldrich
84380
Ácido nítrico
Acetona HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Supelco
AX0115
Acetona
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.