Documentos
SX1045
Supelco
Succinic Acid, Disodium Salt, Hexahydrate
Sinônimo(s):
Succinic Acid, Disodium Salt, Hexahydrate, Disodium Succinate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H4Na2O4 · 6H2O
Número CAS:
Peso molecular:
270.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
205-778-7
Ensaio
≥98% dry basis
Nível de qualidade
forma
crystals
perda
≤40% loss on drying
cor
white
pH
6.0-8.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
120 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
349 g/L
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H6O4.2Na.6H2O/c5-3(6)1-2-4(7)8;;;;;;;;/h1-2H2,(H,5,6)(H,7,8);;;6*1H2/q;2*+1;;;;;;/p-2
chave InChI
ZBTUYCUNQBRXOR-UHFFFAOYSA-L
Nota de análise
Assay (dried basis): 98% min
Color: White
Form: Crystals
Loss on drying: 40% max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1