Documentos Principais
8.20872
Sigma-Aldrich
di-Sodium DL-malate
98-101% (perchloric acid titration)
Sinônimo(s):
di-Sodium DL-malate, DL-Malic acid disodium salt
About This Item
Fórmula linear:
NaOOCCH(OH)CH2COONa
Número CAS:
Peso molecular:
178.05
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
211-627-6
NACRES:
NA.22
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Ensaio
98-101% (perchloric acid titration)
Formulário
powder
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]C(=O)C(O)CC(=O)[O-]
InChI
1S/C4H6O5.2Na/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2,5H,1H2,(H,6,7)(H,8,9);;/q;2*+1/p-2
chave InChI
WPUMTJGUQUYPIV-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Descrição geral
for synthesis
Nota de análise
Assay (perchloric acid titration): 98 - 101 %
Identity (NMR-spectrum): passes test
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3