The listed 15.4 mL/min-cm2 water flow rate is the minimal water flow rate.
SVLP04700
Filtro de membrana Durapore®, 5,0 µm
Durapore®, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVDF, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
Millipore
Parâmetros
>15.4 mL/min-cm2 water flow rate
32 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
diâmetro do filtro
47 mm
espessura
160 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
cor
white
índice de refração
n/D 1.42
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
5.0 μm pore size
70 % porosity
ponto de bolha
≥0.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Clarificação da filtração de soluções biológicas
- Monitoramento de partículas
Informações legais
geralmente comprado junto com este produto
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Os clientes também visualizaram
-
It is unclear if the 15,4mL/min-cm2 is a minimal water flow rate or a maximum.
1 answer-
Helpful?
-
-
Can SVLP04700 be sterilized?'
1 answer-
Durapore filters can be sterilized by autoclave (121 °C at 1 bar), ethylene oxide, or gamma irradiation.