SLFG650
Millex™ hydrophobic PTFE vent filter
pore size 0.2 μm, diam. 50 mm, non-sterile, 1/4-1/2 in. silicone hose barb, 1/8 in. NPTM, sterilization compatible with autoclavable
Sinônimo(s):
0.2 μm PTFE syringe filter, Fluoropore® PTFE syringe filter, Millex-FG Vent Filter, disposable syringe filter, syringe filter, vacuum line filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PTFE membrane
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Millex™
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millex™
Parâmetros
≥15 L/min air flow rate at 0.3 bar (5 psi)
130 °C max. temp.
4.1 bar max. inlet pressure (60 psi)
técnica(s)
analytical sample preparation: suitable
gas filtration: suitable
vent filtration: suitable
Diâmetro
50 mm
área de filtração
19.6 cm2 (3 in2)
inlet to outlet H
65 mm
Matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.2 μm
entrada
sample type organic solution(s)
gas
conector
inlet stepped hose barb (1/2-1/4 in. silicone with Female Luer slip interior)
1/8 in. male NPT outlet
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Sterilizing Gases
- Vacuum Line Protection
- Venting Sterile Containers
- Sterilizing and Clarifying Organic Solutions
Características e benefícios
- Ideal for vacuum line protection
- Bi-directional in flow