Documentos Principais
SCR508
Sigma-Aldrich
Recombinase TAT-CRE
TAT-CRE Recombinase is a recombinant cell-permeant fusion cre-recombinase protein consisting of TAT sequence, a nuclear localization sequence (NLS) and it is known to catalyze the site specific recombination event between two loxP DNA sites.
Sinônimo(s):
Integrase, Recombinase Cre, cre recombinase
About This Item
Código UNSPSC:
12352204
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
Escherichia coli
Nível de qualidade
recombinante
expressed in E. coli
Ensaio
>70% (SDS-PAGE)
Formulário
liquid
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
A Cre Recombinase é uma enzima do bacteriófago P1 que catalisa a recombinação específica do local entre dois locais de reconhecimento de DNA denominados locais loxP. O local de reconhecimento LoxP consiste em duas repetições invertidas de 13 pb que flanqueiam uma região espaçadora de 8 pb. Como o gene Cre e os locais LoxP não são nativos dos genomas da maioria das espécies, os locais LoxP podem ser projetados e introduzidos em células-alvo e, portanto, usados como um meio de controlar com precisão a expressão de genes in vitro (ou seja, células cultivadas) e in vivo (ou seja, modelos animais).
• Se os locais LoxP estiverem localizados em cromossomos diferentes, a recombinase Cre mediará uma translocação cromossômica.
• Se os locais LoxP estiverem orientados na direção oposta, a recombinase Cre mediará uma inversão do segmento floxado.
• Se os locais LoxP estiverem orientados na mesma direção, a recombinase Cre mediará a exclusão do segmento floxado.
Dessa forma, a colocação dos locais LoxP permite que os genes sejam ativados, reprimidos ou trocados por outros genes.
A EMD ’da Millipore TAT-CRE Recombinase é uma proteína de fusão permeável à célula recombinante que consiste em um peptídeo de translocação de proteína básica derivado do HIV-TAT (TAT), uma sequência de localização nuclear (NLS), a proteína Cre e uma etiqueta de histidina N-terminal (H6) para purificação eficiente da proteína de E. coli.
A EMD ’da Millipore TAT-CRE Recombinase demonstrou ser eficaz na remoção de transgenes virais STEMCCA de células IPS humanas e de camundongos.
Aplicação
A EMD Millipore desenvolveu uma proteína de fusão TAT-CRE Recombinase permeável às células, que pode ser entregue diretamente às células de mamíferos e resulta em altas eficiências de recombinação (75 – 100% em camundongos e cerca de 60% em células humanas). O TAT-CRE é facilmente translocado para células de mamíferos e pode catalisar uma recombinação altamente eficiente. A dose e o tempo de exposição à Cre podem ser controlados com precisão, permitindo assim a titulação cuidadosa da atividade da Cre.
Qualidade
Cada lote de proteína recombinase TAT-CRE é rigorosamente testado com controle de qualidade para os seguintes parâmetros:
  • Pureza: banda única em torno de 41 kDa com mais de 70% de pureza proteica em um gel SDS-PAGE
  • Atividade funcional: faz a mediação da recombinação de alelos modificados por LoxP em uma linha celular repórter HEK293T-Cre
  • Níveis de endotoxina: menos de 1 UE/ug de proteína
Definição da unidade
Um padrão de 100 unidades é definido como a quantidade de TAT-CRE (ug) em 1,0 ml de meio de cultura de tecidos necessária para induzir 50% de expressão de GFP em um ensaio de linha de células repórteres loxp HEK293T.
forma física
A proteína recombinante é fornecida em tampão contendo 50% de glicerol (v/v), 500 mM de NaCl e 20 mM de HEPES em pH 7,4
Armazenamento e estabilidade
Estável por 3 meses a partir da data de recebimento, quando armazenado a -20°C ou -80°C. Após o primeiro descongelamento, centrifugue o frasco e misture suavemente a solução. Alíquota em volumes de trabalho menores e congelar a -20°C ou -80°C. Antes de usar, dilua o TAT-CRE até a concentração adequada com meio de cultura e filtre com um filtro de seringa de 0,2um de baixa ligação proteica (Millipore nº de cat. SLGV 033RS ou SLGV013 SL).
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Raktima Raychowdhury et al.
ImmunoHorizons, 5(10), 818-829 (2021-10-21)
In this study, we report that the TLR4 ligand, LPS, and TLR3 ligand polyinosinic:polycytidylic acid failed to activate IRF3 or STAT1 in bone marrow-derived macrophages (BMMs) isolated from two independently generated lines of Rosa26-integrated Cas9-expressing C57BL/6J (B6) mice. RNA-sequencing analysis
Georgia Wilke et al.
Cell host & microbe, 26(1), 123-134 (2019-06-25)
Despite being a frequent cause of severe diarrheal disease in infants and an opportunistic infection in immunocompromised patients, Cryptosporidium research has lagged due to a lack of facile experimental methods. Here, we describe a platform for complete life cycle development and
Site-specific recombination in human embryonic stem cells induced by cell-permeant Cre recombinase.
Nolden, Lars, et al.
Nature Methods, 3, 461-467 (2006)
Egor Dzyubenko et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 15, 689268-689268 (2021-07-03)
Astrocytic networks are critically involved in regulating the activity of neuronal networks. However, a comprehensive and ready-to-use data analysis tool for investigating functional interactions between the astrocytes is missing. We developed the novel software package named "Astral" to analyse intercellular
Ramdane Igalouzene et al.
The Journal of clinical investigation, 132(8) (2022-04-16)
SMAD4, a mediator of TGF-β signaling, plays an important role in T cells to prevent inflammatory bowel disease (IBD). However, the precise mechanisms underlying this control remain elusive. Using both genetic and epigenetic approaches, we revealed an unexpected mechanism by
Artigos
Fibroblast growth factors (FGFs) regulate developmental pathways and mesoderm/ectoderm patterning in early embryonic development.
Protocolos
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.