SCM018
Embryoid Body (EB) Formation Medium
The Embryoid Body Formation Medium (EB Media) has been optimized & qualified to support the formation of embryoid body.
forma
liquid
técnica(s)
cell differentiation: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
dry ice
Descrição geral
forma física
Armazenamento e estabilidade
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Artigos
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.