Documentos Principais
R03379
Sigma-Aldrich
Formalin
ready-to-use solution, Harleco®, 10%
Sinônimo(s):
Fixative
About This Item
Código UNSPSC:
12352501
Formulário
ready-to-use solution
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Harleco®
concentração
10%
cor
colorless
pH
7
pf
-9.21 °C
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
HARLECO®Ready-to-use fixing solution, 10% Carbonate Buffered
Aplicação
HARLECO®Ready-to-use fixing solution, 10% Carbonate Buffered
Informações legais
HARLECO is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3