Documentos Principais
QTUM0TIX1
Milli-Q
Cartucho de polimento Quantum® TIX
For Milli-Q® Advantage A10 / Integral / Reference systems connected to ultrapure water feed
Sinônimo(s):
Cartucho de polimento Quantum®
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
Características
Removes trace levels of organics and ions from ultrapure water
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Quantum®
resistividade
>18.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<10 ppb
capacidade
40 g ion exchange capacity (NaCl)(Dynamic Capcity is greater than 20g NaCl)
compatibilidade
for use with Milli-Q® Advantage A10
for use with Milli-Q® Integral
for use with Milli-Q® Reference
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O cartucho de polimento Quantum® TIX contém meios de purificação projetados para remover íons em nível de traço, que afetam aplicações específicas, da água de alimentação ultrapura. Construído em polipropileno e polietileno, que são adequados para a produção de água ultrapura. É composto de materiais limpos e de alta pureza para minimizar a lixiviação de contaminantes extraíveis e com baixo teor de compostos orgânicos. O cartucho de polimento Quantum® TIX pode ser usado com sistemas de referência Milli-Q® Advantage A10/Integral.
Aplicação
Este cartucho de polimento contém resinas de troca iônica para remoção de íons em nível de traço e é recomendado para qualquer trabalho em laboratório que requeira níveis muito baixos de íons.
Características e benefícios
  • Consumível original Milli-Q® para troca do cartucho de polimento Quantum® TIX - QTUM0TIX1.
  • Contém resinas Ionex para remoção de íons em nível de traço.
  • Manutenção sem preocupações: fácil instalação e troca.
  • Etiqueta e-Sure para conexão por RFID permite a rastreabilidade completa (gerenciamento de dados).
  • Utiliza tecnologia de troca iônica para purificação.
  • Certificado de qualidade disponível online.
Componentes
  • Organex (mistura de resinas de troca iônica virgens e carvão ativado sintético)
  • Resinas de troca iônica virgens
Informações legais
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
QUANTUM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Questions
1–9 of 9 Questions  
  1. What are the storage conditions for this product?
    1 answer
    1. Recommended storage conditions: temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%. The original sealed bag (if provided) must be kept intact before the first use to protect the purification element from foreign matter.
      Helpful?
  2. How are consumables changed?
    1 answer
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Helpful?
  3. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 answer
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Helpful?
  4. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 answer
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Helpful?
  5. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 answer
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Helpful?
  6. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 answer
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Helpful?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 answer
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Helpful?
  8. What is the consumables delivery time?
    1 answer
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Helpful?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 answer
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.