Documentos
PR0G0TNP2
Milli-Q
Pacote de pré-tratamento Progard®
Protects the reverse osmosis (RO) membrane from water components
Sinônimo(s):
Pacote de pré-tratamento Progard® TNP2
About This Item
Código UNSPSC:
41104212
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.14
Materiais
EPDM rubber
polypropylene
Nível de qualidade
Características
Optimal protection of Reverse Osmosis (RO) membrane, optimized system lifetime and performance. Removal of large particles, organic compounds and free chlorine from feed water with a silt density index (SDI) up to 12
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Progard®
Altura
39.5 cm (15.5 in.)
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<2000 ppb
resíduo halogenado
<3 ppm (Cl2)
compatibilidade
for use with AFS®
for use with Elix® Advantage
for use with Elix® Essential UV
for use with Elix® Essential
for use with Elix® Reference
for use with Milli-Q® Integral
for use with RiOs Essential
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O pacote de pré-tratamento Progard® TNP2 pré-trata a água de torneira pela remoção de partículas grandes, compostos orgânicos e cloro livre. Isso protege a membrana de osmose reversa (OR) contra incrustação orgânica e oxidação por cloro.
O pacote de pré-tratamento Progard® TNP2 garante a otimização da vida útil e do desempenho do seu sistema.
A substituição de consumíveis, quando solicitada pelo sistema, é fundamental para manter o desempenho do sistema dentro das especificações.
Projetado para uso com os sistemas de purificação de água AFS® Essential, Elix® Advantage, Elix® Reference, Elix® Essential, Milli-Q® Integral e RiOs Essential.
Aplicação
Remove cloro livre, compostos orgânicos e partículas para proteger a membrana de OR.
Características e benefícios
  • O pacote de pré-tratamento Progard® TNP2 é feito de polipropileno e EPDM.
  • Adequado para alimentação com água de torneira com índice de densidade de sedimentos (SDI) < 12 e Cl2 < 3 ppm e TOC < 2000 ppb.
  • Os meios de carvão ativado natural apresentam uma grande área de superfície e uma alta cinética de adsorção, tolerando água de alimentação contendo até 3 ppm de cloro e 2000 ppb de TOC. Remove cloro livre e compostos orgânicos.
  • Para evitar a proliferação de bactérias, o carvão ativado natural designado foi impregnado com prata, um agente bacteriostático comprovado.
  • O meio de filtro de profundidade apresenta retenção otimizada e alta capacidade, tolerando SDI na água de alimentação de até 12, e remove partículas.
  • Rastreabilidade total com etiqueta e-Sure - tecnologia de identificação por radiofrequência (RFID). Ela proporciona visibilidade instantânea dos parâmetros do pacote e garante um desempenho seguro e ideal do sistema, proporcionando total rastreabilidade.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RIOS is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany