Documentos
PX2020
Supelco
Pyridine
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Pyridine, Azabenzene
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C5H5N
Número CAS:
Peso molecular:
79.10
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191501
Número do índice EC:
203-809-9
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
26.7 hPa ( 25 °C)
Ensaio
≥99% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.001% Chloride (Cl)
≤0.001% Sulfate (SO4)
≤0.002% Ammonia (NH3)
≤0.1% Water (H2O)
≤5 ppm Copper (Cu)
resíduo de evaporação
≤0.002%
pH
8.81 (20 °C in H2O)
pb
115 °C/1013 hPa
pf
-42 °C
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.982 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Nota de análise
Ammonia (NH3): 0.002% max
Assay (GC): 99.0% min
Chloride (Cl): 0.001% max
Copper (Cu): 5ppm max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Clear liquid
Reducing substances: To pass test
Solubility in water: To pass test
Sulfate (SO4): 0.001% max
Water (H2O): 0.1% max
Evaporation Number: 12.7
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
68.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
20 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Piridina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1558
Piridina
Piridina ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
P57506
Piridina