PX0101
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate
suitable for HPLC
Sinônimo(s):
1-Pentanesulfonic Acid, Sodium Salt, Monohydrate, Pentane Sulfonic Acid
About This Item
Produtos recomendados
Formulário
crystalline solid
técnica(s)
HPLC: suitable
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C5H12O3S/c1-2-3-4-5-9(6,7)8/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8)/p-1
chave InChI
RJQRCOMHVBLQIH-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
Form: Crystalline solid
Purity: 99% min
Solubility in water (5% w/v): To pass test
UV Abs. at 210 nm: 1.00AU max
UV Abs. at 220 nm: 0.10AU max
UV Abs. at 254 nm: 0.06AU max
UV Abs. at 280 nm: 0.06AU max
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3