Documentos
76955
Sigma-Aldrich
1-Pentanossulfonato de sódio
≥98.0% (T)
Sinônimo(s):
Ácido 1-pentanossulfônico
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)4SO3Na · H2O
Número CAS:
Peso molecular:
192.21
Beilstein:
3725147
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
≥98.0% (T)
forma
flakes
cadeia de caracteres SMILES
O.[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na.H2O/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);;1H2/q;+1;/p-1
chave InChI
FPQYXAFKHLSWTI-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
O 1-pentanossulfonato de sódio é usado principalmente como agente de formação de pares iônicos na fase móvel cromatográfica.
Aplicação
  • Aplicação de cromatografia líquida de interação hidrofílica para a quantificação da succinilcolina: Este estudo descreve um método para o uso de monoidrato de 1-pentanossulfonato de sódio para cromatografia em pares iônicos na quantificação de succinilcolina (A Szterk, A Zmysłowski, S Gorinstein, 2018).
  • Desenvolvimento e validação do método de HPLC para a determinação de Cefaclor no plasma humano: Descreve o uso de monoidrato de 1-pentanossulfonato de sódio na preparação de fase móvel para a análise de Cefaclor (S Naz, MH Shoaib, L Bashir, RI Yousuf, 2017).
  • Dissociação entre urato e pressão arterial em camundongos e em pessoas com doença de Parkinson′ inicial: Utiliza monoidrato de 1-pentanossulfonato de sódio na composição da fase móvel para análise (X Chen, CC Umeh, RE Tainsh, DD Feng, M Maguire, 2018).
  • Novas formulações orais líquidas de hidroxicloroquina: Um estudo de estabilidade físico-química: Examina a estabilidade das formulações de hidroxicloroquina com monoidrato de 1-pentanossulfonato de sódio como parte da fase móvel (V Lebreton, B Bourcier, K Cosson, 2021).
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Rapid simultaneous determination of o-phenylphenol, diphenyl, thiabendazole, imazalil and its major metabolite in citrus fruits by liquid chromatography-mass spectrometry using atmospheric pressure photoionization.
Yoshioka N, et al.
Journal of Chromatography A, 1022(1-2), 145-150 (2004)