P8199
Pentanossulfonato de sódio
BioXtra
Sinônimo(s):
Ácido 1-pentanossulfônico
About This Item
Produtos recomendados
descrição
anionic
Nível de qualidade
linha de produto
BioXtra
forma
powder
peso molecular
174.19 g/mol
Impurezas
≤0.001% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
solubilidade
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.05%
traços de cátion
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.05%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].CCCCCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C5H12O3S.Na/c1-2-3-4-5-9(6,7)8;/h2-5H2,1H3,(H,6,7,8);/q;+1/p-1
chave InChI
ROBLTDOHDSGGDT-UHFFFAOYSA-M
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?