Documentos Principais
PVC503700
Millipore
Filtro de membrana de PVC
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de PVC, tamanho de poro de 5,0 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
PVC membrane
plain filter
white filter
Agency
in accordance with ASTM® E1553
in accordance with NIOSH 0500,0600,5000,5011,5019,5026,5030,5032,5035,7300,7500,7501,7504,7505,7600,7601,7602,7603,7604,7605
in accordance with OSHA ID 215,ID142
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
2.9 L/min-cm2 air flow rate
Diâmetro
37 mm
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
50 μm
tamanho de poro
5.0 μm pore size
80 % porosity
Condições de expedição
ambient
Aplicação
  • Monitoramento de ar
  • Análise de partículas
  • Análise de partículas de sílica
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
  1. Does this product have special treatment? what is its contact angle with water?
    1 answer
    1. The filters are composed of pure, untreated medical-grade polyvinyl chloride (PVC). The contact angle of unmodified PVC is approximately 80 degrees.