Documentos Principais
AAWP03700
Millipore
Filtro de membrana MF-Millipore, tamanho de poro 0,8 µm
MF-Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic, white, for aerosol monitoring
Sinônimo(s):
filtro de membrana de MCE, tamanho de poro de 0,8 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose membrane
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Nível de qualidade
Agency
in accordance with ASTM® D2914,D4185,D4765
in accordance with NIOSH 5515,6016,7020,7024,7027,7029,7030,7048,7056,7082,7102,7105,7300,7900,7902
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
MF-Millipore
Millipore
Parâmetros
16 L/min-cm2 air flow rate
190 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diâmetro
37 mm
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
150 μm
cor
white
índice de refração
n/D 1.51
Matriz
MF-Millipore
tamanho de poro
0.8 μm pore size
82 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
As misturas biologicamente inertes de acetato de celulose e nitrato de celulose fazem dos filtros de membrana MF-Millipore uma das membranas mais amplamente usadas em aplicações analíticas e de pesquisa.
Os filtros MF-Millipore sem o tensoativo Triton contêm quantidades mínimas de agente umidificante e têm menor teor de extraíveis em água que os filtros MF-Millipore padrão.
Características e benefícios:
- Filtro versátil para aplicações de monitoramento biológico e ambiental
- Disponível em diversos tamanhos de poro, na cor preta ou branca, com ou sem uma superfície reticulada
- Compatível com métodos de esterilização com óxido de etileno, radiação gama e autoclave
Código do filtro: AAWP
Aplicação
  • Monitoramento de ar
  • Monitoramento de partículas
  • Remoção de partículas
  • Bioensaios
  • Microplásticos
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3