M000037A0
Cassete de monitoramento de 37 mm vazio com anéis e buchas
Reload cassette with appropriate filters
Sinônimo(s):
Cassete vazio
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
eCl@ss:
32161002
NACRES:
NB.24
Produtos recomendados
Materiais
polystyrene
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
diâmetro do filtro
37 mm
área de filtração
9 cm2
conector
female Luer inlet slip
female Luer outlet slip
aplicação(ões)
environmental
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
Estojos de monitoramento de aerossóis - M00003700, M000037A0
•Monitores vazios para análise de aerossóis
•Para uso com os filtros tipo MF (ésteres mistos de celulose) da Millipore
Os monitores de 37 mm para análise de aerossóis da Millipore são suportes de filtro transparentes, descartáveis e de plástico para uso com os filtros tipo MF (ésteres mistos de celulose) da Millipore. Um suporte de celulose fino veda o filtro entre as partes do monitor para distribuir uniformemente o fluxo da amostra sobre a superfície do filtro.
Um design de três peças mantém o filtro no lugar quando a parte superior é removida para a amostragem aberta de aerossóis. O valor da contagem média de partículas de interferência (ABC, do inglês, Average Background particle Count) está marcado em cada pacote dos monitores.
Aplicações:
Os monitores para análise de aerossóis estão disponíveis com membranas de ésteres de celulose de 0,45 µm e de 0,8 µm. Os monitores com pesos equivalentes contêm dois filtros com pesos equiparados até 0,1 mg, eliminando a pré-pesagem do filtro de teste em análises gravimétricas.
•Monitores vazios para análise de aerossóis
•Para uso com os filtros tipo MF (ésteres mistos de celulose) da Millipore
Os monitores de 37 mm para análise de aerossóis da Millipore são suportes de filtro transparentes, descartáveis e de plástico para uso com os filtros tipo MF (ésteres mistos de celulose) da Millipore. Um suporte de celulose fino veda o filtro entre as partes do monitor para distribuir uniformemente o fluxo da amostra sobre a superfície do filtro.
Um design de três peças mantém o filtro no lugar quando a parte superior é removida para a amostragem aberta de aerossóis. O valor da contagem média de partículas de interferência (ABC, do inglês, Average Background particle Count) está marcado em cada pacote dos monitores.
Aplicações:
Os monitores para análise de aerossóis estão disponíveis com membranas de ésteres de celulose de 0,45 µm e de 0,8 µm. Os monitores com pesos equivalentes contêm dois filtros com pesos equiparados até 0,1 mg, eliminando a pré-pesagem do filtro de teste em análises gravimétricas.
Aplicação
Recarregue o cassete com os filtros adequados
Princípio
Vácuo