Documentos Principais
AP1003700
Millipore
Papel absorvente
Millipore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana de fibra de celulose
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Materiais
cellulose fiber
plain filter
white filter
descrição
37 mm, cellulose support pads are used to reinforce filters in Millipore′s monitors for contamination analysis. When saturated with growth medium, they can also be used for culturing microorganisms on membranes. Comes in a pack of 100.
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore
Parâmetros
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diâmetro
37 mm
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
0.031-0.039 in.
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Papel absorvente de 37 mm, os papéis de suporte de celulose são usados para reforçar os filtros nos monitores da Millipore para fins de análise de contaminação. Quando saturados com o meio de crescimento, eles também podem ser usados para cultivar microrganismos em membranas. Fornecidos em embalagens de 100 unidades.
Aplicação
  • Monitoramento de ar
  • Monitoramento ambiental
  • Monitoramento de contaminação por aerossóis
  • Proteção dos filtros de membrana durante condições de alta pressão ou fluxo rápido
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Kwang-Zin Lee et al.
Cell host & microbe, 20(6), 716-730 (2016-11-28)
Besides digesting nutrients, the gut protects the host against invasion by pathogens. Enterocytes may be subjected to damage by both microbial and host defensive responses, causing their death. Here, we report a rapid epithelial response that alleviates infection stress and protects
Chuqin Huang et al.
Frontiers in immunology, 11, 478958-478958 (2021-03-23)
The humoral immune response to bacterial or fungal infections in Drosophila relies largely on a transcriptional response mediated by the Toll and Immune deficiency NF-κB pathways. Antimicrobial peptides are potent effectors of these pathways and allow the organism to attack
Stefanie Limmer et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 108(42), 17378-17383 (2011-10-12)
An in-depth mechanistic understanding of microbial infection necessitates a molecular dissection of host-pathogen relationships. Both Drosophila melanogaster and Pseudomonas aeruginosa have been intensively studied. Here, we analyze the infection of D. melanogaster by P. aeruginosa by using mutants in both