PMEF-CFL-P1
EmbryoMax® Primary Mouse Embryonic Fibroblasts
Mouse
Sinônimo(s):
CF-1 MEF Feeder Cells, CF-1 MEFs, CF-1 PMEFs, CF1 Mouse Feeder Cells, MEF Feeder Cells, CF-1 PMEFs, CF-1 MEFs, MEFs, Mouse Feeder Cells
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
EmbryoMax® Primary Mouse Embryonic Fibroblasts, PMEF, Strain CF1, Not Treated, Passage 1
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Specialty Media
EmbryoMax®
técnica(s)
cell culture | stem cell: suitable
entrada
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type primary embryotic fibroblasts (PMEFs)
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
Condições de expedição
liquid nitrogen
Descrição geral
Descrição de linhagem celular
Aplicação
Stem Cell Research
Embalagem
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Os clientes também visualizaram
Artigos
Mouse embryonic fibroblasts (MEFs) serve as a feeder layer for both mouse and human embryonic stem cells (ES cells) and induced pluripotent stem cells (iPSCs).