MAB5328
Anti-RAGE Antibody, clone DD/A11 or A11
Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Receptor for Advanced Glycosylation End Products.
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
DD/A11, monoclonal
mAbA11, monoclonal
reatividade de espécies
human, bovine, mouse
reatividade da espécie (prevista por homologia)
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
glycosylation
Informações sobre genes
human ... AGER(177)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
A previous lot of this antibody was shown to be reactive on paraffin embedded tissue sections.
Immunocytochemistry:
A previous lot was shown to work on cells fixed with ice cold acetone using a Cy3 conjugated secondary antibody.
ELISA:
A previous lot was shown to work on direct ELISA.
Immunoblotting:
Recognizes a band of ~48kDa in bovine lung extract.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualidade
Western Blot:
1:500 dilution of this lot detected RAGE on 10 μg of Mouse Brain lysates.
Descrição-alvo
forma física
Nota de análise
Lung tissue, mouse brain lysate.
Outras notas
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2