Documentos Principais
PIHP01250
Millipore
Insertos de cultura celular permanentes Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 12 mm, translucent polycarbonate membrane, Tissue Culture (TC)-treated surface, size 24 wells, sterile
Sinônimo(s):
Inserto para cultura celular Millicell, 12 mm, policarbonato, 0,4 µm, insertos para cultura celular, insertos para cultura de tecidos, insertos para cultura permeáveis, placa para cultura de tecidos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais:
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
tamanho de poro:
0.4 μm
esterilidade:
γ-irradiated
sterile
tipo de ligação:
Tissue Culture (TC)-treated surface
Materiais
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
hydrophilic
100x106 pores/cm2 (pore density)
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altura
10.5 mm
Diâmetro
12 mm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.6 cm2
volume de trabalho
0.6 mL
cor
translucent membrane
Matriz
Isopore
tamanho de poro
0.4 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Placa de 24 poços, tamanho de poro de 0,4 μm
Com insertos Millicell®, células de adesão ou suspensão podem acessar meios de ambos os lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell® possibilitam o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Insertos verticais Millicell®:
- Promovem excelente crescimento celular e fornecem uma oportunidade excepcional para estudos celulares
Tipo de membrana:
Membrana Isopore (policarbonato)
- Para o crescimento de células dependentes de ancoramento sem matriz
Aplicações
Adesão celular, crescimento celular, diferenciação celular, imunocitoquímica
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Susanne Elisabeth Pors et al.
Molecular human reproduction, 26(5), 301-311 (2020-03-24)
In vitro activation of resting ovarian follicles, with the use of mechanical stress and/or pharmacological compounds, is an emerging and novel approach for infertility treatment. The aim of this study was to assess the sphingolipid, sphingosine-1-phosphate (S1P), as a potential
Peiying Tian et al.
Cell biology international, 44(8), 1681-1690 (2020-04-14)
Ghrelin-O-acyltransferase (GOAT) is a membrane-bound enzyme that attaches eight-carbon octanoate to a serine residue in ghrelin and thereby acylates inactive ghrelin to produce active ghrelin. In this study, we investigated the function of GOAT in the intestinal mucosal barrier. The
Artigos
16HBE14o- human bronchial epithelial cells used to model respiratory epithelium for the research of cystic fibrosis, viral pulmonary pathology (SARS-CoV), asthma, COPD, effects of smoking and air pollution. See over 5k publications.
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
3D cell culture protocol for generating epidermal human skin tissue using primary human keratinocytes, dermal fibroblasts, and collagen-coated transwell inserts.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Ver tudo
Conteúdo relacionado
Streamline TEER data capture and analysis with user-friendly enhancements including an intuitive touchscreen interface, standing in-well probe, and automatic data logging.