Documentos
PIHP03050
Millipore
Insertos de cultura celular permanentes Millicell®
pore size 0.4 μm, diam. 30 mm, translucent polycarbonate membrane, size 6 wells, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
Inserto para cultura celular Millicell, 30 mm, policarbonato, 0,4 µm, insertos para cultura celular, insertos para cultura de tecidos, insertos para cultura permeáveis, placa para cultura de tecidos
About This Item
Código UNSPSC:
41104923
eCl@ss:
32011202
NACRES:
NB.22
Materiais
polystyrene housing
translucent polycarbonate membrane
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
100x106 pores/cm2 (pore density)
embalagem
pack of 50
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
50 °C max. temp.
técnica(s)
cell attachment: suitable
cell culture | mammalian: suitable
cell differentiation: suitable
drug transporter assay: suitable
permeability assay: suitable
Altura
13 mm
Diâmetro
30 mm
tamanho
6 wells
área da superfície
4.2 cm2
volume de trabalho
1.5 mL
matriz
Isopore
tamanho de poro
0.4 μm pore size
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Placa de 6 poços, tamanho de poro de 0,4μm
Com insertos Millicell®, células de fixação ou suspensão podem acessar meios de ambos os lados apical e basolateral. O crescimento, a estrutura e a função celular mimetizam melhor o que acontece in vivo. Além disso, os insertos Millicell® possibilitam o estudo de ambos os lados da monocamada celular.
Insertos verticais Millicell®:
- Promovem excelente crescimento celular e fornecem uma oportunidade excepcional para estudos celulares
- Disponíveis com membrana Biopore (PTFE), membrana MF-Millipore (ésteres mistos de celulose) e membrana de policarbonato
Tipo de membrana:
Membrana Isopore (policarbonato)
- Para o crescimento de células dependentes de ancoragem sem matriz
Aplicações
Adesão celular, crescimento celular, diferenciação celular, imunocitoquímica
Aplicação
Categoria de pesquisa
Cultura celular
Inserto para cultura celular de policarbonato, com tamanho de poro de 0,4 µm, usado em uma placa de 6 poços para adesão celular, cultura celular, diferenciação celular, transporte de medicamentos e permeabilidade.
Embalagem
Embalado individualmente com blíster
Informações legais
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millicell is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Protocolos
Toluidine blue selectively stains nuclear material and acidic tissue components, aiding in histological staining for tissues rich in DNA/RNA.
This protocol covers three methods for the microscopic examination of cell samples.
This technical article covers the indirect co-culture of embryonic stem cells with embryonic fibroblasts.
This page covers the basic indirect co-culture procedure on both sides of Millicell cell culture insert membranes.
Ver tudo