PCEP24H48
Millicell® 24 well hanging cell culture inserts
pore size 8.0 μm, clear PET membrane, diam. 6.5 mm, Tissue Culture (TC)-treated surface, sterile
Sinônimo(s):
permeable inserts, tissue culture inserts, transparent membrane insert, imaging insert
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
clear PET membrane
polystyrene housing
Nível de qualidade
esterilidade
γ-irradiated
sterile
Características
4x106 pores/cm2 (pore density)
embalagem
pack of 48 ea (individually blister packaged)
fabricante/nome comercial
Millicell®
Parâmetros
max. temp. at 37 °C
técnica(s)
cell migration: suitable
Altura
15.5 mm
Diâmetro
6.5 mm
insert maximum volume
0.4 mL
volume de trabalho do inserto
0.2 mL
espessura da membrana
9-16 μm
tamanho
24 wells
área da superfície
0.3 cm2
cor
clear membrane
transparent membrane
tamanho de poro
8.0 μm pore size
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
- Angiogenesis
- Chemotaxis
- Migration / Invasion
- Feeder Layers Fluorescent Detection / Immunohistochemistry
- Phase Contrast Microscopy
- Tumor Cell Metastasis and Invasion
Características e benefícios
- Optically clear TC-treated PET membrane
- Low pore density (0.06 million pores/cm2)
- Compatible with most 24-well plates
- Apical assist rim to prevent membrane puncture or disruption of cells
- Easily access the basolateral side between the flanges
Informações legais
produto relacionado
recomendado
Artigos
Discover tips for choosing the best plate to use with Millicell® hanging inserts for your applications, including barrier formation and cell imaging.