CLS3464
Corning® Costar® 24 well plates
8.0 μm pore size, Tissue Culture (TC)-treated surface flat bottom clear polystyrene wells, round wells, clear plate, PET membrane, sterile, case of 48 ea, pack of 12 ea
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Corning® Costar® Transwell® cell culture inserts, TC treated, PET membrane, diam. 6.5 mm, pore size 8.0 μm, sterile
Materiais
PET membrane
clear plate
flat bottom clear polystyrene wells
round wells
esterilidade
sterile
Características
lid
skirt
embalagem
pack of 12 ea
case of 48 ea
fabricante/nome comercial
Corning 3464
Diâmetro
6.5 mm
espessura da membrana × diâmetro
10 μm × 6.5 mm
tamanho
24 wells
volume de trabalho do poço
0.6 mL
cor
clear
tamanho de poro
8 μm
8.0 μm
tipo de ligação
Tissue Culture (TC)-treated surface
Descrição geral
Aplicação
Características e benefícios
- 10 μm thick transparent polyester membrane
- Treated for optimal cell attachment
- Sterilized by gamma radiation Lids included TC-treated surface 0.33 cm2 cell growth area
- Can be coated with a diverse range of extracellular matrices (ECM) and basement membrane extracts (BME)
- Optical clarity enables clear visualization of cell outlines when observed under phase contrast microscopy
- Offers compatibility with histochemical stains and fluorochromes for various cell staining applications
Informações legais
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)