OP115
Anti-MDM2 (Ab-2) Mouse mAb (2A10)
liquid, clone 2A10, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Murine Double Minute Chromosome-2, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Ubiquitin Protein Ligase, Anti-p53 Binding Protein, Anti-Murine Double Minute Chromosome-2
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
2A10, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... MDM2(4193)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (2 g/ml)
Immunofluorescence (1 g/ml)
Immunoprecipitation (1 g/reaction, see application references)
Paraffin Sections (2.5 g/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
forma física
Nota de análise
A549 cells or most tissues
Outras notas
Barak, Y., et al. 1993. EMBO. J.12, 461.
Chen, J., et al. 1993. Mol. Cell Biol.13, 4107.
Ladanyi, M., et al. 1993. Cancer Res.53, 16.
Leach, F.S., et al. 1993. Cancer Res.53, 2231.
Oliner, J.D., et al. 1993. Nature362, 857.
Momand, J., et al. 1992. Cell69, 1237.
Oliner, J.D., et al. 1992. Nature358, 80.
Fakharzadeh, S.S., et al. 1991. EMBO. J.10, 1565.